Imprimer
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400182-1G PC400182-250MG
APOSPC400182-1GEA 412 EUR
APOSPC400182-1G APOSPC400182-250MG
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₇H₅F₃N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846605
Numéro CAS: 1260811-97-9