Imprimer
2-(Trifluoromethyl)-4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC400181-1G PC400181-250MG
APOSPC400181-1GEA 0 EUR
APOSPC400181-1G APOSPC400181-250MG
2-(Trifluoromethyl)-4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
2-(Trifluoromethyl)-4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Formule: C₁₃H₁₇BF₃NO₂
MW: 287.086 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18726737
Numéro CAS: 1612287-99-6