Imprimer
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylpyridine-4-boronic acid
PC400180-1G PC400180-250MG PC400180-100MG
APOSPC400180-1GEA 364 EUR
APOSPC400180-1G APOSPC400180-250MG APOSPC400180-100MG
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₂
MW: 154.935 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16611287
Numéro CAS: 1451391-34-6