Imprimer
6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400179-1G PC400179-250MG
APOSPC400179-1GEA 1220 EUR
APOSPC400179-1G APOSPC400179-250MG
6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
6-Bromo-2,3-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20527926
Numéro CAS: 1257071-45-6