Imprimer
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400175-1G PC400175-250MG
APOSPC400175-1GEA 340 EUR
APOSPC400175-1G APOSPC400175-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Formule: C₆H₅BrFNS
MW: 222.078 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26127752
Numéro CAS: 1820608-42-1