Imprimer
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400172-1G PC400172-250MG
APOSPC400172-1GEA 120 EUR
APOSPC400172-1G APOSPC400172-250MG
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₇H₅F₃N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847748
Numéro CAS: 1239648-22-6