Imprimer
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nicotinaldehyde
PC400164-100MG PC400164-250MG
APOSPC400164-100MGEA 214 EUR
APOSPC400164-100MG APOSPC400164-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₄BrF₂NO₂
MW: 252.013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621146
Numéro CAS: 2231674-75-0