Imprimer
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400162-100MG PC400162-250MG
APOSPC400162-100MGEA 198 EUR
APOSPC400162-100MG APOSPC400162-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₇BrF₂N₂O·ClH
MW: 289.505 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621144
Numéro CAS: 2231675-53-7