Imprimer
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400161-250MG PC400161-100MG
APOSPC400161-250MGEA 393 EUR
APOSPC400161-250MG APOSPC400161-100MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₃BrF₂N₂O
MW: 249.012 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28734738
Numéro CAS: 1805580-90-8