Imprimer
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-4-(difluoromethoxy)picolinicacid
PC400111-250MG PC400111-100MG
APOSPC400111-250MGEA 789 EUR
APOSPC400111-250MG APOSPC400111-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₄ClF₂NO₃
MW: 223.561 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28751029
Numéro CAS: 1805028-61-8