Imprimer
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400108-100MG PC400108-250MG
APOSPC400108-100MGEA 183 EUR
APOSPC400108-100MG APOSPC400108-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₆BrF₂NO₂
MW: 254.029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621149
Numéro CAS: 2231673-76-8