Imprimer
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-6-(difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400105-100MG PC400105-250MG
APOSPC400105-100MGEA 179 EUR
APOSPC400105-100MG APOSPC400105-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₃BrF₂N₂O
MW: 249.012 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28734727
Numéro CAS: 1805591-98-3