Imprimer
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400097-100MG PC400097-250MG
APOSPC400097-100MGEA 183 EUR
APOSPC400097-100MG APOSPC400097-250MG
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29040610
Numéro CAS: 1935574-78-9