Imprimer
1-(5-Chloropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400095-1G PC400095-250MG
APOSPC400095-1GEA 290 EUR
APOSPC400095-1G APOSPC400095-250MG
1-(5-Chloropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Chloropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₇H₃ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189039
Numéro CAS: 1060802-11-0