Imprimer
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400034-1G PC400034-250MG
APOSPC400034-1GEA 881 EUR
APOSPC400034-1G APOSPC400034-250MG
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₁FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536749
Numéro CAS: 2187435-18-1