Imprimer
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400033-1G PC400033-250MG
APOSPC400033-1GEA 569 EUR
APOSPC400033-1G APOSPC400033-250MG
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₅FN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536748
Numéro CAS: 2187435-47-6