Imprimer
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium triflate
PC3895-1G PC3895-5G
APOSPC3895-1GEA 183 EUR
APOSPC3895-1G APOSPC3895-5G
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formule: C₂₂H₂₃S·CF₃O₃S
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683575
Numéro CAS: 145612-66-4