Imprimer
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3822G-1G PC3822G-5G
APOSPC3822G-1GEA 125 EUR
APOSPC3822G-1G APOSPC3822G-5G
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime
Formule: C₈H₉FN₂O
MW: 168.168 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461808
Numéro CAS: 238742-80-8