Imprimer
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC37866-1G PC37866-250MG PC37866-5G
APOSPC37866-1GEA 575 EUR
APOSPC37866-1G APOSPC37866-250MG APOSPC37866-5G
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃FO₂S
MW: 263.501 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28785980
Numéro CAS: 1803718-50-4
ONU: 3261
ADR: 8 III