Imprimer
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC37865-1G PC37865-250MG
APOSPC37865-1GEA 522 EUR
APOSPC37865-1G APOSPC37865-250MG
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₈F₃N₃O₂
MW: 283.206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200427
Numéro CAS: 2407339-54-0