Imprimer
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC37862-1G PC37862-250MG
APOSPC37862-1GEA 94.4 EUR
APOSPC37862-1G APOSPC37862-250MG
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃N₃O₄
MW: 303.194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200424
Numéro CAS: 2407339-51-7