Imprimer
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC37861-1G PC37861-250MG
APOSPC37861-1GEA 94.4 EUR
APOSPC37861-1G APOSPC37861-250MG
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃N₃O₄
MW: 303.194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200423
Numéro CAS: 2379918-47-3