Imprimer
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC37855-1G PC37855-250MG
APOSPC37855-1GEA 235 EUR
APOSPC37855-1G APOSPC37855-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₇BrF₄N₂O₂
MW: 355.083 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200326
Numéro CAS: 2379918-57-5