Imprimer
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3705-1G PC3705-250MG
APOSPC3705-1GEA 308 EUR
APOSPC3705-1G APOSPC3705-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101430
Numéro CAS: 1065076-31-4
ONU: 3261
ADR: 8,III