Imprimer
Nonafluorobutanesulphonic acid hydrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Perfluorobutanesulphonic acid hydrate
PC3681-25G PC3681-5G
APOSPC3681-25GEA 1070 EUR
APOSPC3681-25G APOSPC3681-5G
Nonafluorobutanesulphonic acid hydrate 95%
Nonafluorobutanesulphonic acid hydrate
Formule: C₄HF₉O₃S·H₂O
MW: 318.115 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03410279
Numéro CAS: 1185303-26-7
ONU: 3261
ADR: 8 II