Imprimer
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3645-1G PC3645-5G
APOSPC3645-1GEA 239 EUR
APOSPC3645-1G APOSPC3645-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
Formule: C₁₀H₁₀BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801086
Numéro CAS: 951888-47-4