Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-amine, 2-Amino-2H-hexafluoropropane
PC3608-1G PC3608-5G
APOSPC3608-1GEA 157 EUR
APOSPC3608-1G APOSPC3608-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine
Formule: C₃H₃F₆N
Point d'ébullition: 57…58 °C
Densité: 1.5442 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460498
Numéro CAS: 1619-92-7
ONU: 2920
ADR: 8+3,II