Imprimer
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Borono-4-fluorobenzohydrazide, 2-Fluoro-5-(hydrazinecarbonyl)phenylboronic acid
PC3561-1G PC3561-5G
APOSPC3561-1GEA 250 EUR
APOSPC3561-1G APOSPC3561-5G
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₈BFN₂O₃
MW: 197.959 g/mol
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436072
Numéro CAS: 874289-56-2