Imprimer
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3541-10G PC3541-5G
APOSPC3541-10GEA 445 EUR
APOSPC3541-10G APOSPC3541-5G
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₄BrCl₂FO
MW: 285.925 g/mol
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368755
Numéro CAS: 886762-53-4
ONU: 1759
ADR: 8 III