Imprimer
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC3475-1G PC3475-250MG
APOSPC3475-1GEA 279 EUR
APOSPC3475-1G APOSPC3475-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅
MW: 275.013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236262
Numéro CAS: 213203-85-1
ONU: 3265
ADR: 8 III