Imprimer
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Fluoroethyl)piperidin-4-ol
PC3464-1G PC3464-500MG
APOSPC3464-1GEA 822 EUR
APOSPC3464-1G APOSPC3464-500MG
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Formule: C₇H₁₄FNO
MW: 147.191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09751123
Numéro CAS: 492446-45-4