Imprimer
Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-[2-(Methoxycarbonyl)phenyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC3415-1G PC3415-5G
APOSPC3415-1GEA 176 EUR
APOSPC3415-1G APOSPC3415-5G
Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
Formule: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
MW: 284.234 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879929
Numéro CAS: 898289-62-8