Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3414-1G
PC3414-250MG
APOSPC3414-1GEA
210
EUR
APOSPC3414-1G
APOSPC3414-250MG
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Formule:
C₁₇H₁₄F₅N₃O₂ Point de fusion: 76.5…78.5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09879919 Numéro CAS: 941716-83-2 |