Imprimer
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3364-100MG PC3364-500MG
APOSPC3364-100MGEA 102 EUR
APOSPC3364-100MG APOSPC3364-500MG
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₇H₂₆FN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09952121
Numéro CAS: 952285-83-5