Imprimer
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3361-1G PC3361-250MG
APOSPC3361-1GEA 198 EUR
APOSPC3361-1G APOSPC3361-250MG
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₀FNO
MW: 203.212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907672
Numéro CAS: 444120-93-8