Imprimer
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC33176-1G PC33176-250MG PC33176-5G
APOSPC33176-1GEA 145 EUR
APOSPC33176-1G APOSPC33176-250MG APOSPC33176-5G
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₂F₅IO
MW: 323.987 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066740
Numéro CAS: 2366994-09-2