Imprimer
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3315-100MG PC3315-250MG
APOSPC3315-100MGEA 210 EUR
APOSPC3315-100MG APOSPC3315-250MG
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
Formule: C₁₂H₈ClF₃N₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367011
Numéro CAS: 856250-49-2