Imprimer
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3314-100MG PC3314-250MG
APOSPC3314-100MGEA 210 EUR
APOSPC3314-100MG APOSPC3314-250MG
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
Formule: C₁₀H₈FN₃
Point de fusion: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801351
Numéro CAS: 105538-07-6