Imprimer
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32982-100MG PC32982-1G PC32982-250MG
APOSPC32982-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC32982-100MG APOSPC32982-1G APOSPC32982-250MG
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₁₀F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24189778
Numéro CAS: 1550059-18-1