Imprimer
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32977-1G PC32977-250MG
APOSPC32977-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32977-1G APOSPC32977-250MG
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₈F₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23696668
Numéro CAS: 162748-23-4