Imprimer
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
PC32959-1G PC32959-250MG
APOSPC32959-1GEA 424 EUR
APOSPC32959-1G APOSPC32959-250MG
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18261162
Numéro CAS: 1174323-34-2