Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32952-1G PC32952-250MG
APOSPC32952-1GEA 543 EUR
APOSPC32952-1G APOSPC32952-250MG
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
MW: 215.062 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19439948
Numéro CAS: 1345035-29-1