Imprimer
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32948-1G PC32948-250MG
APOSPC32948-1GEA 115 EUR
APOSPC32948-1G APOSPC32948-250MG
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21099995
Numéro CAS: 1353854-28-0