Imprimer
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32930-1G PC32930-250MG PC32930-5G
APOSPC32930-1GEA 42.2 EUR
APOSPC32930-1G APOSPC32930-250MG APOSPC32930-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄BrF₂N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922513
Numéro CAS: 1353778-45-6