Imprimer
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32925-1G PC32925-250MG PC32925-5G
APOSPC32925-1GEA 63.8 EUR
APOSPC32925-1G APOSPC32925-250MG APOSPC32925-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₄BrF₅N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922508
Numéro CAS: 2366994-28-5