Imprimer
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32924-1G PC32924-250MG PC32924-5G
APOSPC32924-1GEA 109 EUR
APOSPC32924-1G APOSPC32924-250MG APOSPC32924-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₄BrF₅N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922507
Numéro CAS: 1353778-41-2