Imprimer
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32920-1G PC32920-250MG PC32920-5G
APOSPC32920-1GEA 48 EUR
APOSPC32920-1G APOSPC32920-250MG APOSPC32920-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922503
Numéro CAS: 2366994-42-3