Imprimer
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32917-1G PC32917-250MG PC32917-5G
APOSPC32917-1GEA 140 EUR
APOSPC32917-1G APOSPC32917-250MG APOSPC32917-5G
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄Br₂F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922500
Numéro CAS: 2366994-44-5