Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32908-1G PC32908-5G PC32908-25G
APOSPC32908-1GEA 78.3 EUR
APOSPC32908-1G APOSPC32908-5G APOSPC32908-25G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆FNO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18426005
Numéro CAS: 753924-40-2