Imprimer
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32904-1G PC32904-250MG
APOSPC32904-1GEA 219 EUR
APOSPC32904-1G APOSPC32904-250MG
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₅F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208287
Numéro CAS: 79478-02-7